Stampa…
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC48332-250MGEA 59.3 CHF
APOSPC48332-250MG APOSPC48332-1G APOSPC48332-5G
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12911577
CAS Number: 1184915-45-4
Mehr About VWR