Stampa…
Difluoroacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC4811-25GEA 640 CHF
APOSPC4811-25G APOSPC4811-5G
Difluoroacetonitrile 97%
Difluoroacetonitrile
Formula: C₂HF₂N
Peso molecolare: 77,033 g/mol
Punto di ebollizione: 23 °C
Densità: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01673031
CAS Number: 359-12-6
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II
Mehr About VWR