Stampa…

4-Amino-3',5'-bis(trifluoromethyl)diphenyl ether 95+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

APOSPC4722-1GEA 26.2 CHF
APOSPC4722-1G
4-Amino-3',5'-bis(trifluoromethyl)diphenyl ether 95+%
4-Amino-3',5'-bis(trifluoromethyl)diphenyl ether
Formula: C₁₄H₉F₆NO
Peso molecolare: 321,218 g/mol
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662561
CAS Number: 57688-35-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR