Stampa…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-ethylphenyl)propan-2-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450501-5GEA 123 CHF
APOSPC450501-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-ethylphenyl)propan-2-ol 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-ethylphenyl)propan-2-ol
Formula: C₁₁H₁₀F₆O
Peso molecolare: 272,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27918493
CAS Number: 785-98-8
Mehr About VWR