Stampa…
sec-Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450479-25GEA 1840 CHF
APOSPC450479-25G
sec-Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
sec-Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formula: C₁₁H₁₃F₉O₃
Peso molecolare: 364,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28334451
CAS Number: 1980034-90-9
Mehr About VWR