sec-Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450476-25GEA
1840
CHF
APOSPC450476-25G
sec-Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
sec-Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formula:
C₉H₁₂F₆O₃ Peso molecolare: 282,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334448 CAS Number: 1980035-12-8 |