tert-Butyl 1H,1H,7H-perfluorohexyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450467-25GEA
1840
CHF
APOSPC450467-25G
tert-Butyl 1H,1H,7H-perfluorohexyl carbonate
tert-Butyl 1H,1H,7H-perfluorohexyl carbonate
Formula:
C₁₂H₁₂F₁₂O₃ Peso molecolare: 432,203 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334440 CAS Number: 1980038-41-2 |