Butyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450455-25GEA
1840
CHF
APOSPC450455-25G
Butyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Butyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Formula:
C₁₄H₁₂F₁₆O₃ Peso molecolare: 532,218 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334429 CAS Number: 1980034-58-9 |