4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl isopropyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450443-25GEA
1840
CHF
APOSPC450443-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl isopropyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl isopropyl carbonate
Formula:
C₈H₁₁BrF₄O₃ Peso molecolare: 311,069 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334472 CAS Number: 1980035-20-8 |