Ethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450411-25GEA
1840
CHF
APOSPC450411-25G
Ethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Ethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formula:
C₇H₈F₆O₃ Peso molecolare: 254,127 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334388 CAS Number: 1035454-56-8 |