Ethyl 3-fluoropropyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450409-25GEA
1840
CHF
APOSPC450409-25G
Ethyl 3-fluoropropyl carbonate
Ethyl 3-fluoropropyl carbonate
Formula:
C₆H₁₁FO₃ Peso molecolare: 150,148 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334386 CAS Number: 888974-56-9 |