Methyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450403-25GEA
1840
CHF
APOSPC450403-25G
Methyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Methyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formula:
C₈H₇F₉O₃ Peso molecolare: 322,125 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334381 CAS Number: 1980076-59-2 |