2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450399-25GEA
1840
CHF
APOSPC450399-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methyl carbonate
Formula:
C₆H₅F₇O₃ Peso molecolare: 258,091 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334377 CAS Number: 277332-95-3 |