2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450354-25GEA
1840
CHF
APOSPC450354-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formula:
C₁₁H₆F₁₆O₃ Peso molecolare: 490,138 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334347 CAS Number: 1980045-06-4 |