2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450352-25GEA
1840
CHF
APOSPC450352-25G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formula:
C₁₁H₅F₁₇O₃ Peso molecolare: 508,128 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334345 CAS Number: 1980086-55-2 |