2,2-Difluoroethyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450333-25GEA
1840
CHF
APOSPC450333-25G
2,2-Difluoroethyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formula:
C₉H₇F₁₁O₃ Peso molecolare: 372,133 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334326 CAS Number: 1980048-64-3 |