2,2,2-Trifluoroethyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450328-25GEA
1840
CHF
APOSPC450328-25G
2,2,2-Trifluoroethyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
2,2,2-Trifluoroethyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formula:
C₉H₄F₁₄O₃ Peso molecolare: 426,104 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28334321 CAS Number: 1980076-13-8 |