Stampa…
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450298-25GEA 1840 CHF
APOSPC450298-25G
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formula: C₆H₅F₇O₃
Peso molecolare: 258,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28334292
CAS Number: 1980076-03-6
Mehr About VWR