Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC450218-5GEA
237
CHF
APOSPC450218-5G
APOSPC450218-25G
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Formula:
C₆F₅O₃S·Na Peso molecolare: 270,109 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038122 CAS Number: 120193-44-4 |