Stampa…
3-(Trifluoromethyl)butyraldehyde 50% (w/w) in toluene
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450162-5GEA 219 CHF
APOSPC450162-5G
3-(Trifluoromethyl)butyraldehyde 50% (w/w) in toluene
3-(Trifluoromethyl)butyraldehyde
Formula: C₅H₇F₃O
Peso molecolare: 140,104 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074346
CAS Number: 95853-69-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Mehr About VWR