(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC450145-5GEA
325
CHF
APOSPC450145-5G
APOSPC450145-1G
APOSPC450145-250MG
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Formula:
C₈H₈F₂O Peso molecolare: 158,145 g/mol Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18072180 CAS Number: 692732-03-9 |