1,1-Difluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450119-5GEA
690
CHF
APOSPC450119-5G
1,1-Difluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
1,1-Difluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formula:
C₅H₆F₆O Peso molecolare: 196,091 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22123966 CAS Number: 1201897-09-7 |