Stampa…
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450116-1GEA 180 CHF
APOSPC450116-1G APOSPC450116-5G
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Formula: C₅H₈BrF₃
Peso molecolare: 205,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780194
CAS Number: 54932-74-0
Mehr About VWR