5-Bromo-4-chloro-4,5,5-trifluoropentanamide
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450092-5GEA
516
CHF
APOSPC450092-5G
5-Bromo-4-chloro-4,5,5-trifluoropentanamide
5-Bromo-4-chloro-4,5,5-trifluoropentanamide
Formula:
C₅H₆BrClF₃NO Peso molecolare: 268,459 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18074380 CAS Number: 155630-24-3 |