1,1,1,2,2,6,6,7,7,7-Decafluoro-5-hydroxy-5-methylheptan-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450042-1GEA
163
CHF
APOSPC450042-1G
1,1,1,2,2,6,6,7,7,7-Decafluoro-5-hydroxy-5-methylheptan-3-one
1,1,1,2,2,6,6,7,7,7-Decafluoro-5-hydroxy-5-methylheptan-3-one
Formula:
C₈H₆F₁₀O₂ Peso molecolare: 324,116 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22123975 CAS Number: 6742-92-3 |