Stampa…
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]ethanaminium 2-carboxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450029-250MGEA 272 CHF
APOSPC450029-250MG
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]ethanaminium 2-carboxybenzoate
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]ethanaminium 2-carboxybenzoate
Formula: C₁₆H₁₈F₂N·C₈H₅O₄
Peso molecolare: 427,441 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28397825
CAS Number: 444643-21-4
Mehr About VWR