(E)-3-Fluoro-3-(2-methylphenyl)prop-2-enenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC450005-100MGEA
342
CHF
APOSPC450005-100MG
(E)-3-Fluoro-3-(2-methylphenyl)prop-2-enenitrile
(E)-3-Fluoro-3-(2-methylphenyl)prop-2-enenitrile
Formula:
C₁₀H₈FN Peso molecolare: 161,176 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22124012 CAS Number: 1365836-27-6 |