4-(2-Fluorophenyl)pyridine-2-carbonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446154-1GEA
747
CHF
APOSPC446154-1G
4-(2-Fluorophenyl)pyridine-2-carbonitrile 95+%
4-(2-Fluorophenyl)pyridine-2-carbonitrile
Formula:
C₁₂H₇FN₂ Peso molecolare: 198,196 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28337804 CAS Number: 1219454-74-6 |