5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446142-1GEA
621
CHF
APOSPC446142-1G
5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula:
C₁₀H₁₂FNO₂ Peso molecolare: 197,206 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18910562 CAS Number: 1379037-04-3 |