C-[2-Methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]furan-3-yl]methylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446121-1GEA
621
CHF
APOSPC446121-1G
C-[2-Methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]furan-3-yl]methylamine 95+%
C-[2-Methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]furan-3-yl]methylamine
Formula:
C₁₃H₁₂F₃NO Peso molecolare: 255,236 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27937108 CAS Number: 1858242-39-3 |