[4-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-yl]methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446112-1GEA
495
CHF
APOSPC446112-1G
[4-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-yl]methanol 95+%
[4-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-yl]methanol
Formula:
C₁₂H₁₀FNO Peso molecolare: 203,212 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16607075 CAS Number: 742682-91-3 |