6-Methyl-4-trifluoromethylpyridine-2-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446104-1GEA
634
CHF
APOSPC446104-1G
APOSPC446104-500MG
6-Methyl-4-trifluoromethylpyridine-2-carboxaldehyde 95+%
6-Methyl-4-trifluoromethylpyridine-2-carboxaldehyde
Formula:
C₈H₆F₃NO Peso molecolare: 189,135 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18261838 CAS Number: 451459-25-9 |