1-(2,6-Difluorobenzoyl)piperidin-4-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446094-5GEA
1070
CHF
APOSPC446094-5G
APOSPC446094-500MG
APOSPC446094-1G
1-(2,6-Difluorobenzoyl)piperidin-4-one 95+%
1-(2,6-Difluorobenzoyl)piperidin-4-one
Formula:
C₁₂H₁₁F₂NO₂ Peso molecolare: 239,218 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09942573 CAS Number: 948853-53-0 |