Stampa…
2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-N-ethyl-acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446078-100MGEA 318 CHF
APOSPC446078-100MG
2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-N-ethyl-acetamide
2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-N-ethyl-acetamide
Formula: C₁₀H₁₀ClF₃N₂OS
Peso molecolare: 298,712 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24386177
CAS Number: 1431555-22-4
Mehr About VWR