Stampa…
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-3,3-dimercapto-acrylonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446074-1GEA 297 CHF
APOSPC446074-1G
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-3,3-dimercapto-acrylonitrile
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-3,3-dimercapto-acrylonitrile
Formula: C₉H₄ClF₃N₂S₂
Peso molecolare: 296,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24386164
CAS Number: 1431555-26-8
Mehr About VWR