2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446060-1GEA
381
CHF
APOSPC446060-1G
APOSPC446060-500MG
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Formula:
C₉H₅F₃N₂O Peso molecolare: 214,144 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00488311 CAS Number: 298207-18-8 |