1-[4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-phenyl]-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446057-500MGEA
318
CHF
APOSPC446057-500MG
1-[4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-phenyl]-ethanone
1-[4-(6-Dimethylamino-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-phenyl]-ethanone
Formula:
C₁₆H₁₅F₃N₂O Peso molecolare: 308,298 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19981356 CAS Number: 1311280-01-9 |