Stampa…
(4-Chloro-phenyl)-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazin-1-yl]-methanone
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446040-100MGEA 241 CHF
APOSPC446040-100MG
(4-Chloro-phenyl)-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazin-1-yl]-methanone
(4-Chloro-phenyl)-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazin-1-yl]-methanone
Formula: C₁₈H₁₆Cl₂F₃N₃O
Peso molecolare: 418,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19981201
CAS Number: 1311278-56-4
Mehr About VWR