5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446035-1GEA
369
CHF
APOSPC446035-1G
APOSPC446035-5G
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
Formula:
C₆H₃ClF₃NO Peso molecolare: 197,542 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11227192 CAS Number: 109919-31-5 |