Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC446025-1GEA
219
CHF
APOSPC446025-1G
APOSPC446025-5G
Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Formula:
C₁₃H₁₃F₃O₄ Peso molecolare: 290,235 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10568347 CAS Number: 1053657-44-5 |