Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC440020-100MGEA 751 CHF
APOSPC440020-100MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)ethan-1-one
Formula: C₁₄H₁₀FNO₃
Peso molecolare: 259,233 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16350559
CAS Number: 140423-04-7
Mehr About VWR