Stampa…
(R)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC440002-250MGEA 0 CHF
APOSPC440002-250MG
(R)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
(R)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
Formula: C₃₂H₁₈F₄O₂
Peso molecolare: 510,478 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17019237
CAS Number: 1706439-53-3
Mehr About VWR