Stampa…
2-[(4-Ethoxyphenyl)amino]-4-(4-fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC4385-100MGEA 43.6 CHF
APOSPC4385-100MG
2-[(4-Ethoxyphenyl)amino]-4-(4-fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazole 98%
2-[(4-Ethoxyphenyl)amino]-4-(4-fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazole
Formula: C₁₈H₁₇FN₂OS
Peso molecolare: 328,404 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00129327
CAS Number: 1092346-81-0
Mehr About VWR