3-(Difluoromethoxy)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSPC4356-1GEA
126
CHF
APOSPC4356-1G
3-(Difluoromethoxy)phenol 95%
3-(Difluoromethoxy)phenol
Not to be stored in glass
Formula:
C₇H₆F₂O₂ Peso molecolare: 160,118 g/mol Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236235 CAS Number: 88798-13-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |