Ethyl 7-fluoro-1,4-dihydro-6-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC430609-1GEA
1220
CHF
APOSPC430609-1G
Ethyl 7-fluoro-1,4-dihydro-6-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Ethyl 7-fluoro-1,4-dihydro-6-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Formula:
C₁₃H₁₂FNO₄ Peso molecolare: 265,237 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18157738 CAS Number: 622369-35-1 |