Stampa…
2,3,3-Trifluoro-1,4-benzodioxen-5-ol
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC430558-500MGEA 553 CHF
APOSPC430558-500MG
2,3,3-Trifluoro-1,4-benzodioxen-5-ol
2,3,3-Trifluoro-1,4-benzodioxen-5-ol
Formula: C₈H₅F₃O₃
Peso molecolare: 206,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972980
CAS Number: 1008452-12-7
Mehr About VWR