4-(Trifluoromethyl)-6-(furan-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC430533-100MGEA
303
CHF
APOSPC430533-100MG
4-(Trifluoromethyl)-6-(furan-2-yl)pyrimidine-2-thiol
4-(Trifluoromethyl)-6-(furan-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Formula:
C₉H₅F₃N₂OS Peso molecolare: 246,209 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01929341 CAS Number: 329710-06-7 |