Methyl 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC421234-1GEA
123
CHF
APOSPC421234-1G
Methyl 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropanoate 95%
Methyl 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropanoate
Formula:
C₆H₉F₃O₂ Peso molecolare: 170,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18253569 CAS Number: 1188911-72-9 UN: 1993 ADR: 3,III |