Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC421215-100MGEA 193 CHF
APOSPC421215-100MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₃ClF₃N₃
Peso molecolare: 221,567 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189354
CAS Number: 1060815-85-1
Mehr About VWR