2-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC421202-250MGEA
1090
CHF
APOSPC421202-250MG
2-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine 95+%
2-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine
Formula:
C₇H₆F₃N₃ Peso molecolare: 189,138 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09954780 CAS Number: 905274-04-6 |